Merck
GF45431647
lump, 3 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
SE006110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Se
CAS号:
分子量:
78.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141910
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
描述
gray
方案
99.999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 454-316-47
电阻率
1.2 μΩ-cm, 0°C
重量
50 g
最大肿块尺寸
3 mm
沸点
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1