GF45317763
别名:
CK226100
1 of 10
Sigma-Aldrich
266299
铬
773352
氧铁酸钴
393703
三氧化二铬(III)
266647
钴
938203
GF82063032
Iron/nickel
266639
637106
氧化铁(II,III)
GF52509719
Copper-gold alloy, Cu95Au5
451363
氯化钇 (III)
lumps
Goodfellow 453-177-63
100 g
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。