主要文件
GF44926061
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
10m wire, 0.5mm diameter, hard
别名:
FE205140
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 449-260-61
长度 × 直径
10 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)