主要文件
GF44242118
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.86
别名:
AL603820
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
制造商/商品名称
Goodfellow 442-421-18
尺寸
100 × 100 mm
厚度
7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)