主要文件
GF40742782
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 12.0mm diameter
别名:
NI057950
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 407-427-82
长度 × 直径
200 mm × 12.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)