Key Documents
GF40661298
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
别名:
FK115160
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 406-612-98
長度 × 直徑
10 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)