主要文件
GF40269270
黄铜
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 1_kg, condition atomized
别名:
CU086011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 402-692-70
零件最大尺寸
100 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)