Key Documents
GF40019251
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
别名:
NI045150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 400-192-51
長度 × 直徑
100 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation