Merck
GF39498878
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.995%
别名:
SN006102
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.995%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 394-988-78
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
4 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)