Key Documents
GF38456545
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 500 mm
别名:
CZ047930
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 384-565-45
長度
500 mm
直徑
20.5 mm