Merck
GF38241109
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
别名:
SC006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sc
CAS号:
分子量:
44.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141613
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 382-411-09
电阻率
50.5 μΩ-cm, 0°C
重量
2 g
最大零件尺寸
250 μm
沸点
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI key
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)