主要文件
GF37927176
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 12.7mm diameter
别名:
FL017920
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 379-271-76
长度 × 直径
200 mm × 12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)