Merck
GF37773816
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, high purity 99.99+%
别名:
CO007901
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Co
CAS号:
分子量:
58.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141710
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 377-738-16
電阻係數
6.24 μΩ-cm, 20°C
長度
25 mm
直徑
1.5 mm
bp
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Co]
InChI
1S/Co
InChI 密鑰
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)