Key Documents
GF37594312
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 200 g, purity 99.999%
别名:
FE506020
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 375-943-12
重量
200 g
零件最大尺寸
850 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3