主要文件
GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
别名:
CY137920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 368-407-20
長度
50 mm
直徑
15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)