主要文件
GF34827150
Brass alloy, Cu70Zn30
100mm tube, 3.56mm outside diameter, 0.41mm wall thickness, 2.74mm inside diameter, as drawn
别名:
CU087300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 348-271-50
長度 × 壁厚
100 mm × 0.41 mm
外徑 × 內徑
3.56 mm × 2.74 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)