Key Documents
GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
别名:
NI200320
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 325-831-79
尺寸
45 × 45 mm
厚度
0.5 mm