Merck
GF30238141
rod, 19 mm diameter, length 200 mm, purity 99.9%
别名:
ZN007940
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.9%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 302-381-41
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
長度
200 mm
直徑
19 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)