GF29100855
别名:
NJ125130
1 of 10
GF12567786
镍铁合金Ni70Fe30
GF69503609
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
Sigma-Aldrich
685933
镧镍合金
677426
铁镍合金
735825
银
481955
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
327085
935530
氯化银
GF27854196
镍
NIST865
Inconel® 625
wire
Goodfellow 291-008-55
100 m × 0.03 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。