Key Documents
GF27946570
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
别名:
PT025130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 279-465-70
長度 × 直徑
0.1 m × 0.125 mm