Merck
GF25366259
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 97%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Hf
CAS号:
分子量:
178.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141718
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 253-662-59
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
長度 × 直徑
1 m × 0.25 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N