主要文件
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
别名:
SI637920
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 229-721-58
長度
100 mm
直徑
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)