Merck
GF22429166
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
别名:
FE240265
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 224-291-66
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Goodfellow产品