主要文件
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
别名:
NI055892
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 211-625-85
长度
5 m
直径
0.30 mm
隔离层厚度
0.030 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)