Merck
GF19386322
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
别名:
MN006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141724
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 193-863-22
電阻係數
185 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI 密鑰
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)