主要文件
GF18149238
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 50 g, purity 99.9%
别名:
FE596010
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 181-492-38
重量
50 g
最大零件尺寸
50 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)