主要文件
GF16361748
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
500mm rod, 25mm diameter, extruded
别名:
MG017950
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 163-617-48
长度 × 直径
500 mm × 25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)