Merck
GF11597913
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
别名:
LI000260
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li
CAS号:
分子量:
6.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141803
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 115-979-13
電阻係數
9.446 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 300 mm
厚度
0.6 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li]
InChI
1S/Li
InChI 密鑰
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1