化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 105-095-55
電阻係數
53 Ω-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI 密鑰
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3