GF09145885
别名:
FK110250
1 of 10
GF60017903
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
Sigma-Aldrich
639303
聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(铟锡氧化物涂层)
735825
银
700460
氧化铟锡分散体
326429
铜
GF46462013
18-1200
里格罗因
807958
901079
二氧化锡纳米粒子墨水
Supelco
1.05812
Magnesium foil
light tight (lt)
annealed (quarter hard)foil (quarter hard)
Goodfellow 091-458-85
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。