主要文件
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
别名:
Y 603020
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352303
NACRES:
NA.23
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 091-426-13
直径
10 mm
10 mm
厚度
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)