主要文件
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
别名:
W 603100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 070-071-16
尺寸
100 × 100 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)