GF05706277
别名:
CU045140
1 of 10
Sigma-Aldrich
578940
三- 叔 -丁基膦四氟硼酸盐
570958
三叔丁基膦
GF60049931
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
676578
双(三叔丁基膦)钯(0)
328774
三(二亚苄基丙酮)二钯(0)
D39002
1,2-二溴苯
285587
氟代丙二酸二乙酯
393290
三(二甲胺基)膦
451363
氯化钇 (III)
638080
tBuXPhos
wire
Goodfellow 057-062-77
50 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。