GF04419604
别名:
AL609301
1 of 10
GF92867079
Alumina
Sigma-Aldrich
767484
镍
GF91451976
钼
GF84067353
铜
264075
铟
267074
266914
495425
镓-铟共晶
268259
901823
Nickel electroplating solution
99.99%
sputtering target
Goodfellow 044-196-04
76.2 mm 76.2 mm
3.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。