Key Documents
GF02843456
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
别名:
TK025120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 028-434-56
長度
0.5 m
直徑
0.25 mm