Merck
GF02373869
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
别名:
LA006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
La
CAS号:
分子量:
138.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141607
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 023-738-69
电阻率
54 μΩ-cm
重量
50 g
最大肿块尺寸
25 mm
沸点
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
密度
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[La]
InChI
1S/La
InChI key
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)