化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 011-687-36
電阻係數
185 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
零件最大尺寸
300 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI 密鑰
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2