化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
55 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
InChI 密鑰
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup