化驗
96%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI 密鑰
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Akr1b1(24192)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3