Merck
E45708
Sigma-Aldrich
N-乙基哌啶
99%
别名:
N-乙基哌啶, NSC 2090
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15N
CAS号:
分子量:
113.20
Beilstein:
102643
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
沸点
131 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为以下反应物:
合成多保护氨基苯酚
多肽合成中的选择性酰化
用于以下反应的试剂:
用于合成 β-内酰胺类抗生素的立体选择性羟醛缩合反应
羟醛的非对映选择性合成
交叉克莱森酯缩合
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
62.6 °F
闪点(°C)
17 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yoshimitsu Nagao, et al
Journal of the American Chemical Society, 20, 1418-1419 (1985)
Amino-acids and peptides. XXIV. The use of esters of 1-hydroxypiperidine and of other NN-dialkylhydroxylamines in peptide synthesis and as selective acylating agents.
B O Handford et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin transactions 1, Dec, 6814-6827 (1965-12-01)
Laurence Miesch, et al
Synthesis, 1, 161-167 (2011)
Yoo Tanabe and Teruaki Mukaiyama
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1813-1816 (1986)
Mankil Jung and Marvin J. Miller
Tetrahedron Letters, 26, 977-980 (1985)