主要文件
DWKCT0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 250 mL
别名:
CT0250P
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NA.54
特点
class B
graduated
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Azlon CT0250P
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特点和优势
Conform to ISO 6706
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)