主要文件
DWKBWP1000AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 1000 mL
别名:
BWP1000AP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121818
NACRES:
NB.43
材料
round amber polypropylene bottle
wide-neck
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Azlon BWP1000AP
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
特點和優勢
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)