主要文件
DWK11-5300-500
Wheaton® Microliter Vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
conical polypropylene vial
包装
pkg of 1 packs
制造商/商品名称
WHEATON® 11-5300-500
容量
500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Chromatography
特点和优势
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)