Merck
DWK115300100-B
Wheaton® Microliter Vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
conical polypropylene vial
包裝
pkg of 1 packs
製造商/商標名
WHEATON® 11-5300-100-B
容量
300 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chromatography
特點和優勢
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)