Merck
DWK11-5000-S
Wheaton® Microliter Vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
flat bottom clear borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, without marking patch)
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
WHEATON® 11-5000-S
直徑 × 高度
12 mm × 32 mm
蓋帽尺寸
11 mm
容積
2.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chromatography
特點和優勢
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)