Merck
D95808
Sigma-Aldrich
戊烯二酸二乙酯,顺式和反式混合物
98%
别名:
2-戊烯二酸 1,5-二乙酯, 2-戊烯二酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
186.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI 密鑰
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves