Merck
D94801
Sigma-Aldrich
亚乙基丙二酸二乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
186.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves