Merck
D56209
Sigma-Aldrich
1,5-二氯蒽醌
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H6Cl2O2
CAS号:
分子量:
277.10
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
InChI key
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)