Merck
D31737
Sigma-Aldrich
5-二苯并环庚烯酮
97%
别名:
5H-二苯并[a,d]环庚烯-5-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O
CAS号:
分子量:
206.24
Beilstein:
743171
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
87-88 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
InChI key
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)