化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter